Läs mer
Melford bis-akrylamid
Produktkod. p-200087230
Kvantitet:
25 g
100 g
Produktkod. 30017948
Brand: Melford A1127025.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 110-26-9
  • Molekylformel:C7H10N2O2
  • Molekylvikt: 154,2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Kvantitet 25 g
Molekylformel C7H10N2O2