Läs mer
Melford bis-akrylamid 2% lösning
Beskrivning
En 2% (vikt/volym) bis-akrylamidlösning.
En 2% (vikt/volym) bis-akrylamidlösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | bis-Acrylamide, 2% |
| CAS | 110-26-9 |
| Kvantitet | 500 ml |