Läs mer
Bis-acrylamide (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10689923
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10689923 25 g Poly Bottle 25g
10689733 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10689923 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP17125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Bis-acrylamide is a cross-linking agent used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis
  • RNase, DNase, and protease free
  • Specified and tested for use in electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-26-9
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.169
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N«–Methylene-bis-acrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifikationer
Abs. 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm
Kemiskt namn eller material Bis-Acrylamide
Fysisk form Solid
Smältpunkt 300°C
Färg White
pH 5
Kvantitet 25 g
DNas DNase free
Förpackning Poly Bottle
Analysprocentintervall ≥95 %
Linjär formel CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2
Formel vikt 154.17
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Electrophoresis