Läs mer
Bis-acrylamide Solution (2% w/v/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10193523
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10193523 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 10193523 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1404250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bis-Acrylamide Solution is a cross-linker commonly used in the preparation of polyacrylamide electrophoresis gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-Acrylamide Solution
Namnnotering 2% w/v
Fysisk form Liquid
CAS 110-26-9, 7732-18-5
Färg Colorless
Kvantitet 250 mL
Förpackning Amber Glass
Molekylformel C7H10N2O2
InChI-nyckel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-namn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formel vikt 154.08
Kvalitet Electrophoresis