missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(aminoethoxy) Amlodipine, TRC

Produktkod. 30011751
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011751 10 mg
30006685 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB40210010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 721958-74-3
Molekylformel C22 H30 Cl N3 O6
Molekylvikt (g/mol) 467.94
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-, 3-ethyl 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-, ethyl methyl ester (9CI)
IUPAC-namn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-bis(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(aminoethoxy) Amlodipine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30ClN3O6/c1-3-32-22(28)20-17(13-31-11-9-25)26-16(12-30-10-8-24)19(21(27)29-2)18(20)14-6-4-5-7-15(14)23/h4-7,18,26H,3,8-13,24-25H2,1-2H3
Formel vikt 467.1823
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.