Läs mer
bis-bensimid H-33342 trihydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11421831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421831 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11421831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219030525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 25mg
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
CAS 23491-52-3
Molekylformel C27H28N6O
Kvantitet 25 mg
Synonym hoechst 33342, bisbenzimide, hoechst33342, unii-99kzs6cnzx, 99kzs6cnzx, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-1h,1'h-2,5'-bibenzo d imidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-benzimidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-1h-benzimidazole, 2'-4'-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-2,5'-bis-1h-benzimidazole trihydrochloride trihydrate, 2'-p-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bibenzimidazole
InChI-nyckel PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C4=NC5=C(N4)C=C(C=C5)N6CCN(CC6)C
IUPAC-namn 2-(4-etoxifenyl)-6-[6-(4-metylpiperazin-1-yl)-lH-bensimidazol-2-yl]-lH-bensimidazol
Molekylvikt (g/mol) 452.562
PubChem CID 1464
ChEBI CHEBI:51232