Läs mer
Bis(bensonitril)diklorplatina(II), Pt 40% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336707
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336707 0.5 g 0.5g
11316707 1 g 1g
11326707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010004.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14873-63-3 | C14H10Cl2N2Pt | 472.23 g/mol
Bis(bensonitril)diklorplatina(II) används som katalysator för asymmetriska hydroformyleringsreaktioner, allyleringsreaktioner, cyklopropaneringsreaktioner, hydrosilyleringsreaktioner och karbeninsättning i OH-bindningar av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14873-63-3
Molekylformel C14H10Cl2N2Pt
Molekylvikt (g/mol) 472.23
MDL-nummer MFCD00013125
InChI-nyckel FMBJZWFXNZMJPC-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis benzonitrile platinum ii, bis benzonitrile dichloroplatinum, bis benzonitrile dichloroplatinum ii, cis-bis benzonitrile dichloroplatinum ii, benzonitrile; dichloroplatinum, ptcl2 phcn 2, dichlorobis benzonitrile platinum, dichloro-bis-benzonitrile platinum ii, dichlorobis benzonitrile ;platinum ii ;, bis benzonitrile dichloroplatinate ii
PubChem CID 6093685
IUPAC-namn bensonitril; diklorplatina
LEDER Cl[Pt++]Cl.N#CC1=CC=CC=C1.N#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Slightly soluble in acetone, chloroform
Formel vikt 472.25
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 40% min.
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.