Läs mer
Bis(bensonitril)palladium(II)klorid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10667874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10667874 10 g Glasflaska 10g
10540414 250 mg Glass bottle 250mg
10358150 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10667874 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207900100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14220-64-5 | C14H10Cl2N2Pd | 383.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14220-64-5
Molekylformel C14H10Cl2N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 383.57
MDL-nummer MFCD00013123
InChI-nyckel QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
IUPAC-namn bensonitril; palladium(2+); diklorid
LEDER Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C
Färg Orange till brunt
Elementaranalys 99.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5CN)2PdCl2
Kvantitet 10 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Formel vikt 383.55
Procent renhet 97+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.