Läs mer
Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride, TRC
Produktkod. 30330125
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30330125 10 mg
1 options
Produktkod. 30330125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20460810MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride
CAS 14220-64-5
Molekylformel C14H10Cl2N2Pd
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzonitrile, Palladium Complex, Bis(benzonitrile)dichloropalladium, Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II), Bis(benzonitrile)palladium Dichloride, Bis(benzonitrile)palladium(2+) Chloride, Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride, Bis(phenylnitrile)dichloropalladium, Dibenzonitrilepalladium Dichloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Dichlorobis(phenyl cyanide)palladium, NSC 169967, Palladium Chloride Bisbenzonitrile Complex, Palladium Dichloride Bis(benzonitrile)
InChI formel InChI=1S/2C7H5N.2ClH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LEDER Cl[Pd]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
IUPAC-namn benzonitrile;dichloropalladium
Molekylvikt (g/mol) 383.57
Formel vikt 381.9256