Läs mer
Bis-Biphenyl-4-yl-amine, TRC
Produktkod. 30332163
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30332163 50 mg
1 options
Produktkod. 30332163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41296850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-Biphenyl-4-yl-amine
CAS 102113-98-4
Molekylformel C24H19N
Kvantitet 50 mg
Synonym Bis(4-biphenyl)amine, [1,1'-Biphenyl]-4-amine, N-[1,1'-biphenyl]-4-yl-, Bis(4-biphenylyl)amine (6CI,7CI), N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl[1,1'-biphenyl]-4-amine, Bis(1,1'-biphenyl-4-yl)amine, Bis(4-biphenyl)amine, Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine, N,N-Bis(1,1'-biphenyl-4-yl)amine, N,N-Bis(4-biphenylyl)amine, N,N-Bis(4-phenylphenyl)amine
InChI formel InChI=1S/C24H19N/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)25-24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18,25H
LEDER N(c1ccc(cc1)c2ccccc2)c3ccc(cc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 4-phenyl-N-(4-phenylphenyl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 321.41
Formel vikt 321.1517