Läs mer
Bis(butoxyethyl)chlorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(butoxyethyl)chlorophosphate |
| CAS | 20222-73-5 |
| Molekylformel | C12H26ClO5P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Bis(2-butoxyethyl) Phosphorochloridate, Bis(2-butoxyethyl) Ester Phosphorochloridic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26ClO5P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCOCCOP(=O)(Cl)OCCOCCCC |
| IUPAC-namn | 1-[2-[2-butoxyethoxy(chloro)phosphoryl]oxyethoxy]butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.76 |
| Formel vikt | 316.1206 |