Läs mer
Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide, 99.7%
Produktkod. 11314277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314277 5 g 5g
11324277 25 g 25g
11304277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036758.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12758-40-6 | C6H10Ge2O7 | 339.399 g/mol
En bifunktionell metalloligand med metall-C (Ge-C) bindningar, bis(karboxietylgermanium) seskvioxid, har använts för att göra två metall-organometalliska ramverk (MOMF). bis-(karboxietylgermanium)seskvioxid är ett lovande antioxidativt medel. Bis(karboxietylgermanium) seskvioxid inducerar INF-γ och har genomgått kliniska prövningar med lovande prekliniska resultat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12758-40-6
Molekylformel C6H10Ge2O7
Molekylvikt (g/mol) 339.399
MDL-nummer MFCD00049319
InChI-nyckel XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propagermanium, proxigermanium, carboxyethylgermanium sesquioxide, 14c-proxigermanium, 2-carboxyethylgermasesquioxane, dipropanoic acid germanium sequioxide, 2-carboxyethyl germanium sesquioxide, bis 2-carboxyethylgermanium sesquioxide, ccris 5469, carboxylethylgermanium sesquioxide
PubChem CID 83030
ChEBI CHEBI:32060
IUPAC-namn 3-[[2-karboxietyl(oxo)germyl]oxi-oxogermyl]propansyra
LEDER C(C[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(carboxyethylgermanium) sesquioxide
Smältpunkt 320°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 339.25
Procent renhet 99.7%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.