Läs mer
Bis(carboxyethylgermanium) Sesquioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(carboxyethylgermanium) Sesquioxide |
| CAS | 12758-40-6 |
| Molekylformel | C6H10Ge2O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,3'-(1,3-Dioxo-1,3-digermoxanediyl)bis[propanoic Acid], 2-(Carboxyethyl)germanium Sesquioxide, Arlamol GEO, Carboxyethylgermanium Sesquioxide, Ge 132, NSC 267004, Proxigermanium, Rapagermanium, Repagermanium, SK 818 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(CC[Ge](O[Ge](CCC(O)=O)=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 3,3'-(1,3-dioxodigermoxane-1,3-diyl)dipropionic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.42 |
| Formel vikt | 341.89 |