missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate |
| CAS | 6326-83-6 |
| Molekylformel | C5H6O4S3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CSC(=S)SCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(carboxymethylsulfanylcarbothioylsulfanyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.29 |
| Formel vikt | 225.9428 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?