Läs mer
Bis(cyklohexanon) oxaldihydrazon, 98 %
Produktkod. 11433344
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433344 25 g 25g
11443344 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10628.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278,356 g/mol
Bis(cyklohexanon)oxaldihydrazon används vid kvantitativ spektroskopisk bestämning av koppar. Det är också viktigt för den experimentella studien av mitokondriell metabolism. Det används för att studera mänskliga demyeliniserande sjukdomar som multipel skleros och komponenter av neuroinflammation. Vidare fungerar det som ligand och katalyserar Ullmann-typ CN-bindningsbildande reaktioner i närvaro av kopparsalt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(cyklohexanon)oxaldihydrazon används vid kvantitativ spektroskopisk bestämning av koppar. Det är också viktigt för den experimentella studien av mitokondriell metabolism. Det används för att studera mänskliga demyeliniserande sjukdomar som multipel skleros och komponenter av neuroinflammation. Vidare fungerar det som ligand och katalyserar Ullmann-typ CN-bindningsbildande reaktioner i närvaro av kopparsalt.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 370-81-0
Molekylformel C14H22N4O2
Molekylvikt (g/mol) 278.356
MDL-nummer MFCD00001659
InChI-nyckel DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
IUPAC-namn N,N'-bis(cyklohexylidenamino)oxamid
LEDER C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Smältpunkt 208°C to 212°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2388004
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 278.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.