Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)krom, sublimerad, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336199
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336199 1 g 1g
11346199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043177.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1271-24-5 | C10H10Cr | 182.19 g/mol
Tillhandahåller katalysator för etenpolymerisation. En prekursor till andra krom(II)-föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1271-24-5
Molekylformel C10H10Cr
Molekylvikt (g/mol) 182.19
MDL-nummer MFCD00013750
InChI-nyckel TYYBBNOTQFVVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromocene
IUPAC-namn Bis(cyklopentadienyl)krom
LEDER [Cr++].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (cyclopentadienyl)chromium
Namnnotering Sublimed
Smältpunkt 172°C to 173°C
Färg Rött
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3391
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.