Läs mer
Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Produktkod. 11383307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383307 5 g 5g
11363307 1 g 1g
11373307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016857.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.123 g/mol
Bis(cyclopentadienyl)cobalt is used to catalyze the preparation of pyridines from alkynes and nitriles. It acts as a polymerization inhibitor of olefins. It is a common one-electron reducing agent in the laboratory. It reacts with carbon monoxide to prepare cobalt(I) derivative, cyclopentadienylcobalt dicarbonyl. It also serves as an internal standard in cyclic voltametry. Further, it finds use in Diels-Alder reactions. In addition to this, it is used as a paint drier and as an oxygen stripping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1277-43-6
Molekylformel C10H10Co
Molekylvikt (g/mol) 189.123
MDL-nummer MFCD00013749
InChI-nyckel SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cobaltocene
PubChem CID 24942376
IUPAC-namn kobolt(2+);cyklopenta-1,3-dien
LEDER C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Smältpunkt 176°C to 180°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 189.12
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.