Läs mer
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Produktkod. 11343208
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343208 25 g 25g
11333208 1 g 1g
11323208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11343208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036105.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 12116-66-4 | C10H10Cl2Hf | 379.58 g/mol
Utgångsmaterial för att framställa många typer av hafnocen(II eller IV)-derivat; i kombination med AgI-salt, är en effektiv aktivator för glykosylfluorid. Farmaceutiska intermediärer och alos som används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12116-66-4
Molekylformel C10H10Cl2Hf
Molekylvikt (g/mol) 379.58
MDL-nummer MFCD00001438,MFCD00001438
InChI-nyckel CSEGCHWAMVIXSA-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis cyclopentadienyl hafniumdichloride
PubChem CID 131674741
LEDER [Cl-].[Cl-].[Hf+4].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Smältpunkt 230°C to 233°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in aromatic solvents,chloroform; slightly soluble in THF,ether. Insolble in hexanes.
IUPAC-namn hafnium(4+)-bis(cyklopenta-2,4-dien-1-id)diklorid
Formel vikt 379.59
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.