Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)mangan, sublimerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461067
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461067 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15461067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014535.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 73138-26-8 | Molekylformel: C10H10Mn | Molekylvikt: 185,13 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73138-26-8
Molekylformel C10H10Mn
Molekylvikt (g/mol) 185.13
MDL-nummer MFCD00045468
InChI-nyckel LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
PubChem CID 21960473
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;mangan(2+)
LEDER [Mn](c1cccc1)c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)manganese
Namnnotering Sublimerat
Smältpunkt 175 °C
Kokpunkt 245 °C
Flampunkt 52 °C (126 °F)
Förpackning Ampull
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 185.13
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.