Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)titandiklorid, 97 %
Produktkod. 11490323
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490323 10 g 10g
11400333 50 g 50g
11410333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11456.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248,957 g/mol
En-pott syntes avα -metylen-γ -butyrolaktoner från bensaldehyder och brommetylakrylater. Bis-(cyklopentadienyl)-titan-diklorid-alkylaluminiumkomplex fungerar som katalysatorer för polymerisation av eten. Polyeten framställd med dessa katalysatorer. Komplex av aluminiumklorid och metylaluminiumdiklorid med bis-(cyklopentadienyl)-titan-diklorid som katalysatorer för polymerisation av eten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En-
pott syntes avα -metylen-γ -butyrolaktoner från bensaldehyder och brommetylakrylater. Bis-(cyklopentadienyl)-titan-diklorid-alkylaluminiumkomplex fungerar som katalysatorer för polymerisation av eten. Polyeten framställd med dessa katalysatorer. Komplex av aluminiumklorid och metylaluminiumdiklorid med bis-(cyklopentadienyl)-titan-diklorid som katalysatorer för polymerisation av eten.
Löslighet Något
lösligt i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt, vatten, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1271-19-8
Molekylformel C10H10Cl2Ti-2
Molekylvikt (g/mol) 248.957
MDL-nummer MFCD00003723
InChI-nyckel MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;titan(2+);diklorid
LEDER [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (cyclopentadienyl)titanium dichloride
Smältpunkt ∼285 °C (dekomposition)
Densitet 1.6
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,9482
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 249
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanocene dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.