Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)titandiklorid, 97 %
Produktkod. 10052690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052690 50 g Glasflaska 50g
10185220 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215760500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti | 249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1271-19-8
Molekylformel C10H10Cl2Ti
Molekylvikt (g/mol) 249
MDL-nummer MFCD00003723
InChI-nyckel MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;titan(2+);diklorid
LEDER [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 287,0 °C till 289,0 °C
Färg Bordeaux till rött
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Fieser 06,48
Merck Index 15, 9638
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolyser. Andra lösligheter: lösliga i aromatiska kolväten, THF, halogenerade, lösningsmedel, acetonitril, lätt lösliga i kloroform, etanol < 1 mg/l, aceton < 1 mg/l
Formel vikt 249
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.