Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)titandiklorid, 99+%
Produktkod. 11363958
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363958 2 g 2g
11353958 10 g 10g
11383958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040386.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248,957 g/mol
Denna metallocen är ett vanligt reagens i organometallisk och organisk syntes. Titanocendiklorid används för att framställa titanocenpentasulfid. Används som läkemedel mot cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1271-19-8
Molekylformel C10H10Cl2Ti-2
Molekylvikt (g/mol) 248.957
MDL-nummer MFCD00003723
InChI-nyckel MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;titan(2+);diklorid
LEDER [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Smältpunkt ∼285°C (decomposition)
Färg Rött
Densitet 1.60 g/mL
Odör Odorless
Kvantitet 2 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9482
Löslighetsinformation Reacts in moist air and in water to form HCl . Slightly hydrolysis in water.
Formel vikt 249
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.