Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)volframdiklorid, 99 %
Produktkod. 11388508
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388508 250 mg 250mg
11378508 1 g 1g
11398508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040521.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 12184-26-8
Bis(cyklopentadienyl)volframdiklorid en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12184-26-8
MDL-nummer MFCD00269852
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride
Smältpunkt >350 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 384.95
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.