Läs mer
Bis(cyclopentadienyl)zirconium Chloride Hydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(cyclopentadienyl)zirconium Chloride Hydride |
| CAS | 37342-97-5 |
| Molekylformel | C10H11ClZr |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bis(cyclopentadienyl)chlorohydrozirconium, Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H4.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H;1H;;/q2*-1;;+3;/p-1 |
| LEDER | [H-][Zr+4]12345678([Cl-])([CH]=9[CH]4=[CH]3[CH-]2[CH]91)[CH]=%10[CH]8=[CH]7[CH-]6[CH]%105 |
| IUPAC-namn | cyclopenta-1,3-diene;hydride;zirconium(4+);chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.87 |
| Formel vikt | 255.96 |