Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumdiklorid, 98+%
Produktkod. 10589253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10589253 25 g Glasflaska 25g
10052430 5 g Glasflaska 5g
10790965 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10589253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187920250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1291-32-3 | C10H10Cl2Zr | 292,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1291-32-3
Molekylformel C10H10Cl2Zr
Molekylvikt (g/mol) 292.32
MDL-nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 242,0 °C till 245,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fieser 11,51; 16,393
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys.
Formel vikt 292.32
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.