Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumdiklorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318378
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318378 25 g 25g
11308378 1 g 1g
11398368 5 g 5g
11388368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11318378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039558.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Zirkonocendiklorid kan också användas för att förbereda Negishi-reagenset, Cp2Zr(η 2-buten) som används som en källa för Cp2Zr i oxidativa cykliseringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1291-32-3
MDL-nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Smältpunkt 242°C to 245°C
Färg Vitt
Kokpunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 292.32
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.