Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumdiklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397387
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397387 100 g 100g
11307397 5 g 5g
11387387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11397387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012548.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumdiklorid används för stereoselektiv glykosidation. Det används också vid katalyserad transamidering av primära amider med aminer. Zirkonocendiklorid kan också användas för att framställa Negishi-reagenset i oxidativa cykliseringsreaktioner. Andra tillämpningar inkluderar att den används för att främja grönare amideringar av karboxylsyror och aminer i katalytiska mängder. Denna teknologi undviker kravet på föraktivering av karboxylsyran eller användning av kopplingsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1291-32-3
MDL-nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Smältpunkt 242 °C till 245 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 124 °C till 125 °C (15 mmHg)
Kvantitet 100 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 292.32
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.