Läs mer
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumhydridoklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11446840
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446840 25 g 25g
11426840 1 g 1g
11436840 5 g 5g
11398176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15164.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumhydridoklorid används vid omvandling av amider till aldehyder. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(cyklopentadienyl)zirkoniumhydridoklorid används vid omvandling av amider till aldehyder. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hantera och förvara under inert gas. Den är känslig för fukt, ljus och luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37342-97-5
Molekylformel C10H11ClZr-2
Molekylvikt (g/mol) 257.872
MDL-nummer MFCD02089401
InChI-nyckel VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Synonym zirconocene chloride hydride
PubChem CID 131718033
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;hydrid;zirkonium(2+);klorid
LEDER [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3131
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,8396
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 257.87
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.