Läs mer
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0), Pd 16.7%
Produktkod. 15487135
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487135 250 mg 250mg
15477135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487135 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046000.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1233717-68-4 | C32H56N2P2Pd | 637.182 g/mol
Bis[di-tert-butyl(4-dimetylaminofenyl)fosfin]palladium(0) används i korskoppling inklusive sp 2 -sp 3 koppling, speciellt Suzuki, Negishi-typ, Heck, Sonogashira och Buchwald-Hartwig kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1233717-68-4
Molekylformel C32H56N2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 637.182
MDL-nummer MFCD15071402
InChI-nyckel SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium
PubChem CID 46900632
IUPAC-namn 4-ditert-butylfosfanyl-N,N-dimetylanilin; palladium
LEDER CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0)
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 637.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 16.7%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.