Läs mer
Bis(di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium(0), 98%
Produktkod. 15417115
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417115 1 g 1g
15427115 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045853.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52359-17-8 | C28H46P2Pd | 551.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52359-17-8
Molekylformel C28H46P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 551.04
MDL-nummer MFCD15071400
InChI-nyckel KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
PubChem CID 71365671
IUPAC-namn ditert-butyl(fenyl)fosfan; palladium
LEDER [Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 551.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 19.3%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.