Läs mer
Bis(di-tert-butyl-fenylfosfin)palladium(0), 98 %
Produktkod. 15427115
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427115 250 mg 250mg
15417115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045853.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 52359-17-8 | C28H46P2Pd | 551,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52359-17-8
Molekylformel C28H46P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 551.04
MDL-nummer MFCD15071400
InChI-nyckel KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
PubChem CID 71365671
IUPAC-namn ditert-butyl(fenyl)fosfan; palladium
LEDER [Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 551.04
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 19.3%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.