Läs mer
Bis(dibenzylideneaceton)palladium(0)
Produktkod. 11337547
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337547 0.25 g 0.25g
11317547 1 g 1g
11327547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012764.01
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575,02 g/mol
Hydrogenering, isomerisering, karbonylering, oxidation, CC-bindningsbildning. Bis(dibensylidenaceton)palladium(0) används som reagens för framställning av allylsubstituerade cyklopentadiener. Det fungerar som en homogen katalysator såväl som vid alkylering av allylacetater av olika nukleofiler. Vidare används det i Suzuki-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32005-36-0
Molekylformel C34H28O2Pd
Molekylvikt (g/mol) 575.02
MDL-nummer MFCD00051942
InChI-nyckel UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Synonym bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
IUPAC-namn (1E,4E)-1,5-difenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
LEDER [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Smältpunkt 135°C (decomposition)
Färg Röd till brun
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 575
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.