Läs mer
Bis(dichlorophosphino)methane, 96%
Produktkod. 10494505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10494505 1 g Glasflaska 1g
10228903 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10494505 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 28240-68-8 | CH2Cl4P2 | 217.79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28240-68-8
Molekylformel CH2Cl4P2
Molekylvikt (g/mol) 217.79
MDL-nummer MFCD01073767
InChI-nyckel OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dichlorophosphino methane, dichloro dichlorophosphanyl methyl phosphane, acmc-1cq46, methylenebis dichlorophosphine, methylenebis phosphonous dichloride, dichloro dichlorophosphanylmethyl phosphane, phosphonous dichloride,p,p'-methylenebis
PubChem CID 2784185
IUPAC-namn diklor(diklorfosfanylmetyl)fosfan
LEDER C(P(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(dichlorophosphino)methane
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6010g/mL, 1.601
Kokpunkt 101.0°C to 105.0°C (22.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Analysprocentintervall 95% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (Cl2P)2CH2
Brytningsindex 1.5920 to 1.5950
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 217.79
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(dichlorophosphino)methane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.