Läs mer
Bis(diisopropylamino)klorofosfin
Produktkod. 10627684 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10627684 1 g Glasflaska 1g
10135620 5 g Glasflaska 5g
11995841 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10627684 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321560010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266,79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56183-63-2
Molekylformel C12H28ClN2P
Molekylvikt (g/mol) 266.79
MDL-nummer MFCD00061482
InChI-nyckel FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
IUPAC-namn N-[klor-[di(propan-2-yl)amino]fosfanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Smältpunkt 100.0°C to 110.0°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [((CH3)2CH)2N]2PCl
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 266.8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.