Läs mer
Bis(dimetylamino)dimetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bis(dimetylamino)-dimetylsilan har använts för att silanisera pH-känsliga mikroelektroder, som används för att mäta membranpotentialen i äggceller, i en experimentell procedur som syftar till kloning och karaktärisering av människans elektrogena Na+-kotransportörisoform (hhNBC). Den används också för mikroelektrodmätningar, i en studie som genomfördes för att mäta koldioxidtransport genom membran. Den används också vid elektronisk filmavsättning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Bis(dimetylamino)-dimetylsilan har använts för att silanisera pH-känsliga mikroelektroder, som används för att mäta membranpotentialen i äggceller, i en experimentell procedur som syftar till kloning och karaktärisering av människans elektrogena Na+-kotransportörisoform (hhNBC). Den används också för mikroelektrodmätningar, i en studie som genomfördes för att mäta koldioxidtransport genom membran. Den används också vid elektronisk filmavsättning.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Känsligt för fukt. Förvara det borta från luft, oxidationsmedel och vatten/fukt. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd. Förvara under inert gas. Håll tändkällorna borta. Skydda mot elektrostatisk laddning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 128 °C till 129 °C |
| Kemiskt namn eller material | Bis(dimethylamino)dimethylsilane |
| Smältpunkt | -98 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Flampunkt | −7 °C (19 °F) |
| Brytningsindex | 1.417 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 0.807 |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1736095 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.