Läs mer
Bis(dimetylamino)fosforkloridat, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10377590 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10377590 10 g Glasflaska 10g
10127793 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10377590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172720100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1605-65-8 | C4H12ClN2OP | 170.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1605-65-8
Molekylformel C4H12ClN2OP
Molekylvikt (g/mol) 170.58
MDL-nummer MFCD00008302
InChI-nyckel WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
LEDER CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 246.0°C to 247.0°C
Flampunkt 119°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88 to 112% (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2N]2P(O)Cl
Brytningsindex 1.4650 to 1.4670
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn N-[klor(dimetylamino)fosforyl]-N-metylmetanamin
Formel vikt 170.58
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.