Läs mer
Bis(dimethylamino)phosphorochloridate, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383678
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383678 2 g -
11373678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039274.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1605-65-8
Molekylformel C4H12ClN2OP
Molekylvikt (g/mol) 170.58
MDL-nummer MFCD00008302
InChI-nyckel WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
IUPAC-namn N-[klor(dimetylamino)fosforyl]-N-metylmetanamin
LEDER CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Färg Färglös
Densitet 1.152 g/mL
Kokpunkt 246°C to 247°C
Flampunkt 119°C (246°F)
Odör Pungent
Linjär formel [(CH3)2N]2P(O)Cl
Brytningsindex 1.4679
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 471430
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 170.58
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.