Läs mer
Bis(dimethylthiocarbamyl) Sulfide 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10537362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
250g; Glass bottle
Produktkod.
10537362 250g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10537362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402432500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Namnnotering 97%
CAS 97-74-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106.0°C to 110.0°C
Färg Yellow
Flampunkt 156°C
Förlust vid torkning 0.3% max. (60°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H12N2S3
Linjär formel ((CH3)2NCS)2S
MDL-nummer MFCD00014870
Kvantitet 250 g
Synonym tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
InChI-nyckel REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
IUPAC-namn dimethylcarbamothioyl N,N-dimethylcarbamodithioate
Molekylvikt (g/mol) 208.356
PubChem CID 7347
Formel vikt 208.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.