missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(diphenylmethyl)disulfide, Mikromol™
Beskrivning
Bis(diphenylmethyl)disulfide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(diphenylmethyl)disulfide |
| CAS | 1726-02-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(diphenylmethyl)disulfide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H22 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bis(diphenylmethyl)disulfide, Modafinil Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22S2/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-28-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H |
| LEDER | S(SC(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(benzhydryldisulfanyl)-phenylmethyl]benzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?