Läs mer
(Bis(diphenylmethyl)ether), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(diphenylmethyl) Ether |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H |
| Formel vikt | 350.1671 |
| Procent renhet | >95% |