Läs mer
Bis(diphenylphosphino)acetylene, 97%
Produktkod. 11323688
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323688 0.5 g 0.5g
11313688 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039277.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5112-95-8 | C26H20P2 | 394.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5112-95-8
Molekylformel C26H20P2
Molekylvikt (g/mol) 394.39
MDL-nummer MFCD00003045
InChI-nyckel FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
PubChem CID 78789
IUPAC-namn 2-difenylfosfanyletynyl(difenyl)fosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(diphenylphosphino)acetylene
Smältpunkt 85°C to 87°C
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 394.39
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.