Läs mer
Bis(diphenylphosphino)acetylene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10787592 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10787592 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5112-95-8
Molekylformel C26H20P2
Molekylvikt (g/mol) 394.39
MDL-nummer MFCD00003045
InChI-nyckel FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino acetylene, phosphine, ethynylenebis diphenyl, ethynylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,2-ethynediylbis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphino ethyne, 2-diphenylphosphanylethynyl diphenyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl ethynyl diphenylphosphane, ethyne-1,2-diylbis diphenylphosphane, acmc-20almm, pubchem6917
PubChem CID 78789
IUPAC-namn [2-(diphenylphosphanyl)ethynyl]diphenylphosphane
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C#CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(diphenylphosphino)acetylene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84.0°C to 88.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (C6H5)2PC≡CP(C6H5)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 394.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(diphenylphosphino)acetylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.