Läs mer
[Bis(difenylfosfin)etan] diklornickel, TRC
Produktkod. 30337159
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30337159 1 g
1 options
Produktkod. 30337159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4304551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel
CAS 14647-23-5
Molekylformel C26H24Cl2NiP2
Kvantitet 1 g
Synonym (SP-4-2)-Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, cis-Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, 1,2-Ethanediylbis[diphenylphosphine Nickel Complex, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethanenickel Dichloride, 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)nickel Dichloride, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]]nickel, Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, Dichlorobis[(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Nickel 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane Dichloride, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II) Chloride, cis-(1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane)dichloronickel
InChI formel InChI=1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
LEDER Cl[Ni]1(Cl)[P](CC[P]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-namn 2-difenylfosfanylletyl(difenyl)fosfan; nickel(2+); Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 528.02