Läs mer
Bis(difenylfosfin)metan, 97 %
Produktkod. 11344579
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344579 2 g 2g
11484577 10 g 10g
11494577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21112.04
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2071-20-7 | C25H22P2 | 384,40 g/mol
Den används som en organisk synteskatalysator. Det används också som en mellanprodukt i smak och dofter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den används som en organisk synteskatalysator. Det används också som en mellanprodukt i smak och dofter.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2071-20-7
Molekylformel C25H22P2
Molekylvikt (g/mol) 384.40
MDL-nummer MFCD00003537
InChI-nyckel XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
PubChem CID 74952
IUPAC-namn difenylfosfanylmetyl(difenyl)fosfan
LEDER C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(diphenylphosphino)methane
Smältpunkt 118°C to 119°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 758760
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 384.4
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.