Läs mer
Bis(dithiarsolanyl)-bis(sulfobutyl) Cyanine 3, TRC
Produktkod. 30004804
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30004804 1 mg
1 options
Produktkod. 30004804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4319001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 946135-47-3
Molekylformel C35H46As2N2O6S6
Molekylvikt (g/mol) 932.98
Synonym 5-(1,3,2-Dithiarsolan-2-yl)-2-[3-[5-(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium Inner Salt, AsCy3;
IUPAC-namn 4-[(2Z)-5-(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-2-[(E)-3-[5-(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)indol-1-ium-2-yl]prop-2-enylidene]-3,3-dimethylindol-1-yl]butane-1-sulfonate
LEDER CC1(C2=C(C=CC(=C2)[As]3SCCS3)[N+](=C1/C=C/C=C/4\C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)O)C=CC(=C5)[As]6SCCS6)(C)C)CCCCS(=O)(=O)[O-])C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(dithiarsolanyl)-bis(sulfobutyl) Cyanine 3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C35H46As2N2O6S6/c1-34(2)28-24-26(36-46-18-19-47-36)12-14-30(28)38(16-5-7-22-50(40,41)42)32(34)10-9-11-33-35(3,4)29-25-27(37-48-20-21-49-37)13-15-31(29)39(33)17-6-8-23-51(43,44)45/h9-15,24-25H,5-8,16-23H2,1-4H3,(H-,40,41,42,43,44,45)