Läs mer
Bis(etylen)(2,4-pentandionato)rhodium(I), Rh 39,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303698
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303698 250 mg 250mg
11313698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039288.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Det fungerar som en hydreringsprekursor. Det används också som mellanprodukter som fungerar som katalysator såsom vid olefinhydroformylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12082-47-2
Molekylformel C9H15O2Rh
Molekylvikt (g/mol) 258.12
MDL-nummer MFCD00015354
InChI-nyckel FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Synonym acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
PubChem CID 11630270
IUPAC-namn eten; (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat; rodium
LEDER [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane, chloroform
Formel vikt 258.13
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 39.9% min.
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.