Läs mer
Bis(etylenedithio)tetrathiafulvalen
Produktkod. 11368368
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368368 250 mg 250mg
11378368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039557.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 66946-48-3 | C10H8S8 | 384,65 g/mol
Den används som en komponent för organiska supraledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66946-48-3
Molekylformel C10H8S8
Molekylvikt (g/mol) 384.65
MDL-nummer MFCD00059710
InChI-nyckel LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis ethylenedithio tetrathiafulvalene, bedt-ttf, 2-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine, bis ethylenedithio tetrathiofulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene, bis-ethylenedithio tetrathiafulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene 250mg, bi 5,6-dihydro-1,3-dithiolo 4,5-b 1,4-dithiine-2-ylidene, 2-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine
PubChem CID 633432
IUPAC-namn 2-(5,6-dihydro-[1,3]ditiolo[4,5-b][1,4]ditiin-2-yliden)-5,6-dihydro-[1,3]ditiolo[4,5-b][1,4]ditiin
LEDER C1CSC2=C(SC(S2)=C2SC3=C(S2)SCCS3)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
Smältpunkt 238°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 384.68
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.