missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(ethylthio)methane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(ethylthio)methane |
| CAS | 4396-19-4 |
| Molekylformel | C5 H12 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12S2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCSCSCC |
| IUPAC-namn | ethylsulfanylmethylsulfanylethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.28 |
| Formel vikt | 136.038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?