missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30134084
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134084 500 mg
17948779 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB443750500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 500776-69-2
Molekylformel C16F34NaO2P
Molekylvikt (g/mol) 924.08
Synonym Bis(perfluorooctyl)phosphinic Acid, Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt, P,P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt;
IUPAC-namn sodium;bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinate
LEDER O=P(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[Na]

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid Sodium Salt
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16HF34O2P.Na/c17-1(18,5(25,26)9(33,34)13(41,42)43)3(21,22)7(29,30)11(37,38)15(47,48)53(51,52)16(49,50)12(39,40)8(31,32)4(23,24)2(19,20)6(27,28)10(35,36)14(44,45)46;/h(H,51,52);/q;+1/p-1
Formel vikt 923.8991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.