Läs mer
Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid |
| CAS | 40143-79-1 |
| Molekylformel | C16HF34O2P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphinic acid, P,P-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)- (ACI), P,P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinic acid (ACI), P,P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinic Acid, Phosphinic acid, bis(heptadecafluorooctyl)- (9CI), Bis(perfluorooctyl)phosphinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16HF34O2P/c17-1(18,5(25,26)9(33,34)13(41,42)43)3(21,22)7(29,30)11(37,38)15(47,48)53(51,52)16(49,50)12(39,40)8(31,32)4(23,24)2(19,20)6(27,28)10(35,36)14(44,45)46/h(H,51,52) |
| LEDER | OP(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)phosphinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 902.1 |
| Formel vikt | 901.9171 |